Få mere at vide
11alpha-Hydroxy Progesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11a-Hydroxyprogesterone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h10,15-19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18+,19+,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 330.2195 |