Få mere at vide
11Alpha-Hydroxy Progesterone Beta-D-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30391266
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30391266 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30391266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9523451MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11alpha-Hydroxy Progesterone beta-D-Glucuronide
CAS 77710-64-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C27 H38 O9
Mængde 1 mg
Synonym 11A-Hydroxy Progesterone-B-D-Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C27H38O9/c1-12(28)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(29)8-9-26(13,2)19(15)18(11-27(16,17)3)35-25-22(32)20(30)21(31)23(36-25)24(33)34/h10,15-23,25,30-32H,4-9,11H2,1-3H3,(H,33,34)/t15-,16+,17-,18+,19+,20-,21-,22+,23-,25+,26-,27+/m0/s1
SMIL CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](C[C@]12C)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(8S,9S,10R,11R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 506.59
Formel vægt 506.2516
Procent renhed >95