missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11Alpha,17Alpha,21-Trihydroxy-16Alpha-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30451183
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451183 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7953655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11alpha,17alpha,21-Trihydroxy-16alpha-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
CAS 78761-59-8
Molekylær formel C22 H30 O5
Mængde 5 mg
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione','11,17,21-trihydroxy-16-methyl-','(11α,16α)-, (11α,16α)-11,17,21-Trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11α,17α,21-Trihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 11α,17,21-Trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-17,19,23,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17-,19-,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
IUPAC navn (8S,9S,10R,11R,13S,14S,16R,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 374.47
Formel vægt 374.2093
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.