Få mere at vide
11alpha,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (Epihydrocortisone), Mikromol™
Beskrivelse
11alpha,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (Epihydrocortisone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Epihydrocortisone |
| CAS | 566-35-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 11-Epihydrocortisone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H30 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11α,17,21-trihydroxy- (8CI), 11-Epicortisol, 11-Epihydrocortisone, 11-Isocortisol, 11α,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11α,17,21-Trihydroxypregnen-4-en-3,20-dione, 11α,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11α,17α,21-Trihydroxyprogesterone, 11α-Cortisol, 11α-Epicortisol, 11α-Hydroxycortisol, Epi-F, Epicortisol, Epihydrocortisone, NSC 23903, NSC 27390, Pregn-4-ene-11α,17α,21-triol-3,20-dione, U 1676, epi-F |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@H]23 |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |