Få mere at vide
11alpha,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (Epihydrocortisone), Mikromol™
Artikelnummer. 30051825
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051825 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051825 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0185.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
11alpha,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (Epihydrocortisone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Epihydrocortisone
CAS 566-35-8
Analyt- eller komponentnavne 11-Epihydrocortisone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11α,17,21-trihydroxy- (8CI), 11-Epicortisol, 11-Epihydrocortisone, 11-Isocortisol, 11α,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11α,17,21-Trihydroxypregnen-4-en-3,20-dione, 11α,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11α,17α,21-Trihydroxyprogesterone, 11α-Cortisol, 11α-Epicortisol, 11α-Hydroxycortisol, Epi-F, Epicortisol, Epihydrocortisone, NSC 23903, NSC 27390, Pregn-4-ene-11α,17α,21-triol-3,20-dione, U 1676, epi-F
InChI formel InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@H]23
IUPAC navn (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 362.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 362.2093 g/mol