Få mere at vide
(11Alpha,16Alpha)-9,11-Epoxy-17,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Artikelnummer. 30040507
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040507 25 mg
30041021 10 mg
30040887 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58917025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14622-47-0
Molekylær formel C22H28O5
Molekylvægt (g/mol) 372.45
Synonym Dexamethasone EP Impurity I, 9α,11α-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]35O[C@@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9alpha,11alpha-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18-,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 372.1937
Procent renhed >95%