Få mere at vide
11a-Hydroxy Canrenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Hydroxy Canrenone |
| CAS | 192569-17-8 |
| Molekylær formel | C22 H28 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 11,17-dihydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (11α,17α)-, 11α-Hydroxycanrenone, 11α-Hydroxy Canrenone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-20-8-5-14(23)11-13(20)3-4-15-16-6-9-22(10-7-18(25)26-22)21(16,2)12-17(24)19(15)20/h3-4,11,15-17,19,24H,5-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+,20-,21-,22+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@H]3[C@@H]4CC[C@@]5(CCC(=O)O5)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@H]23 |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11-hydroxy-10,13-dimethylspiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.46 |
| Formel vægt | 356.1988 |