Få mere at vide
11a-Hydroxy-16,17a-epoxyprogesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11alpha-Hydroxy-16,17alpha-epoxyprogesterone |
| CAS | 19427-36-2 |
| Molekylær formel | C21 H28 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-epoxy-11-hydroxy-, (11α,16α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α,17-epoxy-11α-hydroxy- (7CI,8CI), Progesterone, 16α,17-epoxy-11α-hydroxy- (6CI), (11α,16α)-16,17-Epoxy-11-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11α-Hydroxy-16α,17-epoxyprogesterone, 11α-Hydroxy-16α,17α-epoxypregn-4-ene-3,20-dione, 11α-Hydroxy-16α,17α-oxidoprogesterone, 16α,17-Epoxy-11α-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-11(22)21-17(25-21)9-15-14-5-4-12-8-13(23)6-7-19(12,2)18(14)16(24)10-20(15,21)3/h8,14-18,24H,4-7,9-10H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17+,18+,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@@]12O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@H](O)C[C@]23C |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.44 |
| Formel vægt | 344.1988 |