Få mere at vide
(11a,17b)-11,17-Dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11alpha,17beta)-11,17-Dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one |
| CAS | 1807-02-9 |
| Molekylær formel | C20H30O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 11α,17β-dihydroxy-17-methyl-Androst-4-en-3-one, 11α-Hydroxy-17-methyltestosterone, 11α-Hydroxy-17α-methyltestosterone, 17α-Methyl-11α17-dihydroxy-4-androsten-3-one, NSC 12433, U 5662, Δ4-Androsten-3-one-11α,17β-diol-17α-methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O3/c1-18-8-6-13(21)10-12(18)4-5-14-15-7-9-20(3,23)19(15,2)11-16(22)17(14)18/h10,14-17,22-23H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17S)-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.45 |
| Formel vægt | 318.2195 |