Få mere at vide
Watson-Marlow 114DV enkeltkanals pumpehoved
Beskrivelse
- 100-serien kombinerer ydeevne, praktisk og design.
- Med sit ikoniske flip-top-design er det et industristandard OEM-produkt inden for medicinsk udstyr, bioteknologi og diagnostiske applikationer og også meget populært i mange andre applikationer.
- 100-serien leverer nøjagtige, repeterbare og lavpulserende flowhastigheder i en kompakt størrelse og har et fjederbelastet spor for at give trykkontrol, der kan indstilles til standard- og højere tryk.
- Pumper er meget konstrueret til at levere lang slangelevetid.
- Tilgængelig i en række farver og muligheder, herunder åben/luk-sensor, rotationssensor og tilpasset okklusion.
- Høj nøjagtighed og gentagelige flows til enkeltkanalsapplikationer.
- Flowhastigheder op til 340 ml/min. til kontinuerlig brug og op til 510 ml/min. til intermitterende brug.
- Meget fleksibel med syv rørboringsstørrelser ved 1,6 mm vægtykkelse.
- Fejlfrit rørskift tager kun få sekunder.
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 0,002 til 190 ml/min. |
| Materiale | Polyarylamid |
| Model- | 114DV |
| Type | 1-kanals pumpehoved |
| Rotor materiale | IXEF PARA (polyarylamid) |
| Maksimalt tryk | 30 psi |
| Etui materiale | Grilamid PA12, Ixef PARA (Polyarylamide) |