Få mere at vide
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepindihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30459492
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459492 4 x 25 mg
17930786 100 mg
17983676 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459492 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepindihydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Analyt- eller komponentnavne 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC navn 6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzothiazepin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 368.32
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 367,0677 g/mol