Få mere at vide
11-Oxo Etiocholanolone, TRC
Artikelnummer. 30134411
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134411 25 mg
30012199 1 mg
30011733 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85665025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 739-27-5
Molekylær formel C19 H28 O3
Molekylvægt (g/mol) 304.42
Synonym Androstane-11,17-dione, 3-hydroxy-, (3α,5β)-, 5β-Androstane-11,17-dione, 3α-hydroxy- (8CI), (3α,5β)-3-Hydroxyandrostane-11,17-dione, 11-Ketoaetiocholanolone, 11-Ketoetiocholanolone, 11-Oxoaetiocholanolone, 11-Oxoetiocholanolone, 3α-Hydroxy-11,17-dioxo-5β-androstane, 3α-Hydroxy-5β-androstan-11,17-dione, 3α-Hydroxy-5β-androstane-11,17-dione, 5β-Androstan-3α-ol-11,17-dione, 5β-Androstane-3α-ol-11,17-dione, Ba 2684, Etiocholanol-11-one, NSC 53896
IUPAC navn (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-11,17-dione
SMIL C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Oxo Etiocholanolone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11-14,17,20H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14+,17-,18+,19+/m1/s1
Formel vægt 304.2038