Få mere at vide
11-O-Propionyl Halobetasol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-O-Propionyl Halobetasol |
| CAS | 181527-42-4 |
| Molekylær formel | C25H31ClF2O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (11beta)-21-Chloro-6,9-difluoro-17-hydroxy-16-methyl-11-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Halobetasol Propionate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31ClF2O5/c1-5-21(31)33-20-11-23(4)15(8-13(2)25(23,32)19(30)12-26)16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,20)28/h6-7,9,13,15-16,18,20,32H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15-,16-,18-,20-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=O)O[C@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](C[C@H](C)[C@]2(O)C(=O)CCl)[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]13F |
| IUPAC navn | [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloroacetyl)-6,9-difluoro-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-yl] propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.96 |
| Formel vægt | 484.1828 |