missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
11-Morpholino-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-(Morpholin-4-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| CAS | 5747-46-6 |
| Molekylær formel | C17 H16 N2 O S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine','11-(4-morpholinyl)-, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine','11-morpholino-, Quetiapine Fumarate Imp. T (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2OS/c1-3-7-15-13(5-1)17(19-9-11-20-12-10-19)18-14-6-2-4-8-16(14)21-15/h1-8H,9-12H2 |
| SMIL | C1CN(CCO1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC navn | 4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylmorpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.39 |
| Formel vægt | 296.0983 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?