missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11-Morpholino-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, TRC

Artikelnummer. 30480685
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480685 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM723810250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11-(Morpholin-4-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
CAS 5747-46-6
Molekylær formel C17 H16 N2 O S
Mængde 250 mg
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine','11-(4-morpholinyl)-, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine','11-morpholino-, Quetiapine Fumarate Imp. T (EP)
InChI formel InChI=1S/C17H16N2OS/c1-3-7-15-13(5-1)17(19-9-11-20-12-10-19)18-14-6-2-4-8-16(14)21-15/h1-8H,9-12H2
SMIL C1CN(CCO1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC navn 4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylmorpholine
Molekylvægt (g/mol) 296.39
Formel vægt 296.0983
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.