Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial , Klart Glas
Artikelnummer. 11865813 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,1 ml
1,3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11865813 1,1 ml Pakke med 1000
11505884 1,3 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11865813
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard hætteglas til GC og HPLC.
  • 11 mm Crimp Neck Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Micro-Vial
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1,1 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <2μ L
Volumen (metrisk) Virker 0.9 mL
Grundstil Konisk bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm