Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med krympehals, bred åbning, silaniseret
Artikelnummer. 11555904 Shop alle Fisherbrand produkter
Markeringssted:
Ja
Nej
Uddannet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11555904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard hætteglas til GC og HPLC.
  • 11 mm Crimp Neck Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Uddannet Nej
Hals stil Crimp
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <100μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND11
Markeringssted Nej