missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11-Methyloleoside, TRC

Artikelnummer. 30483161
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483161 500 mg
30482750 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483161 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM324705500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60539-23-3
Molekylær formel C17 H24 O11
Molekylvægt (g/mol) 404.37
Synonym 2H-Pyran-4-acetic acid, 3-ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-, (2S,3E,4S)-, 2H-Pyran-4-acetic acid, 3-ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-, [2S-(2α,3E,4β)]-, 11-Methyloleoside, Methyloleoside, Oleoside 11-methyl ester
IUPAC navn 2-[(2S,3E,4S)-3-ethylidene-5-methoxycarbonyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4H-pyran-4-yl]acetic acid
SMIL COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)\C(=C\C)\[C@@H]1CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Elenolic acid glucoside
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H24O11/c1-3-7-8(4-11(19)20)9(15(24)25-2)6-26-16(7)28-17-14(23)13(22)12(21)10(5-18)27-17/h3,6,8,10,12-14,16-18,21-23H,4-5H2,1-2H3,(H,19,20)/b7-3+/t8-,10+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
Formel vægt 404.1319
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.