missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11-Mercapto-1-undecanol, TRC

Artikelnummer. 30483637
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483637 1 g
30469189 5 g
30473924 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483637 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2575851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73768-94-2
Molekylær formel C11H24OS
Molekylvægt (g/mol) 204.37
Synonym 11-Mercaptoundecyl Alcohol, 11-Sulfanylundecan-1-ol, ω-Mercaptoundecanol, 11-Hydroxyl-1-undecylthiol, 11-Hydroxy-1-undecanethiol, 1-Mercaptoundecan-11-ol
IUPAC navn 11-sulfanylundecan-1-ol
SMIL OCCCCCCCCCCCS

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11-Mercapto-1-undecanol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
Formel vægt 204.1548
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.