Learn More
11-Maleimidoundecanoic acid
Product Code. 15482747
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15482747 5 g 5g
15492747 25 g 25g
15402757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15482747 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 046716.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57079-01-3 | C15H23NO4 | 281.352 g/mol
Den funktionelle maleimidgruppe kan anvendes til at konjugere en række forskellige biomolekyler såsom enzymer og DNA til polymerkæden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57079-01-3
Molekylær formel C15H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 281.352
MDL nummer MFCD00941279
InChI nøgle UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-maleimidoundecanoic acid, 11-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl undecanoic acid, unii-lg78ey7hvb, n-10-carboxydecyl maleimide, 11-2,5-dioxopyrrol-1-yl undecanoic acid, lg78ey7hvb, maleimide-ch2 10-cooh, 1h-pyrrole-1-undecanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, kmua, pubchem11837
PubChem CID 4618600
IUPAC navn 11-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)undecansyre
SMIL C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 11-Maleimidoundecanoic acid
Smeltepunkt 89°C to 90°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,and chloroform.
Formel vægt 281.35
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • 11-Maleimidoundecanoic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 11-Maleimidoundecanoic acid