Få mere at vide
11-Maleimidoundecanoic Acid Sulfo-N-Succinimidyl Ester (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Maleimidoundecanoic Acid Sulfo-N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 211236-68-9 |
| Molekylær formel | C19 H26 N2 O9 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N2O9S/c22-15-10-11-16(23)20(15)12-8-6-4-2-1-3-5-7-9-18(25)30-21-17(24)13-14(19(21)26)31(27,28)29/h10-11,14H,1-9,12-13H2,(H,27,28,29) |
| SMIL | OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCCCCCCN2C(=O)C=CC2=O)C1=O |
| IUPAC navn | 1-[11-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)undecanoyloxy]-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 458.48 |
| Formel vægt | 458.1359 |