missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11-Maleimidoundecanoic Acid Sulfo-N-Succinimidyl Ester (~90%), TRC

Artikelnummer. 30468042
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468042 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1515001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11-Maleimidoundecanoic Acid Sulfo-N-Succinimidyl Ester
CAS 211236-68-9
Molekylær formel C19 H26 N2 O9 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H26N2O9S/c22-15-10-11-16(23)20(15)12-8-6-4-2-1-3-5-7-9-18(25)30-21-17(24)13-14(19(21)26)31(27,28)29/h10-11,14H,1-9,12-13H2,(H,27,28,29)
SMIL OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCCCCCCN2C(=O)C=CC2=O)C1=O
IUPAC navn 1-[11-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)undecanoyloxy]-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 458.48
Formel vægt 458.1359
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.