Få mere at vide
11-Keto oxcarbazepin, TRC
Artikelnummer. 30007406
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007406 5 mg
30011007 10 mg
30006608 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK1975005MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 537693-29-1
Molekylær formel C15 H10 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 266.25
Synonym 10,11-Dihydro-10,11-dioxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity 9
IUPAC navn 5,6-dioxobenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C(=O)C(=O)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Keto Oxcarbazepine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8H,(H2,16,20)
Formel vægt 266.0691