missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11-Keto Budesonide (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 17981215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17981215 100 mg
17962925 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17981215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK175250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 216453-74-6
Molekylær formel C25 H32 O6
Molekylvægt (g/mol) 428.52
Synonym 16α,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Budesonide Imp. L (EP), Budesonide Related Compound L, Budesonide Impurity L
IUPAC navn (1S,2S,4R,8S,9S,12S,13R)-8-(2-hydroxyacetyl)-9,13-dimethyl-6-propyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-diene-11,16-dione
SMIL CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4C(=O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11-Keto Budesonide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formel vægt 428.2199
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.