Få mere at vide
11-hydroxyundecylfosfonsyre, 95%
Artikelnummer. 15416497
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416497 250 mg 250mg
15406497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33647.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 83905-98-0 | C11H25O4P | 252,291 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83905-98-0
Molekylær formel C11H25O4P
Molekylvægt (g/mol) 252.291
MDL nummer MFCD11982869
InChI nøgle PPCDEFQVKBXBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-hydroxyundecyl phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl-1-phosphonic acid, 11-hydroxyundecylphosphonic acid, phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl, 11-hydroxyundecylphosphonic acid gc
PubChem CID 45158971
IUPAC navn 11-hydroxyundecylphosphonsyre
SMIL C(CCCCCO)CCCCCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Hydroxyundecylphosphonic acid
Smeltepunkt 110 °C til 112 °C
Lineær formel HO(CH2)11P(O)(OH)2
Mængde 250 mg
Formel vægt 252.29
Procent renhed 95%