Få mere at vide
11-Hydroxylauric Acid, TRC
Artikelnummer. 30179989
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179989 5 mg
30180236 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179989 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9437355MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32459-66-8
Molekylær formel C12 H24 O3
Molekylvægt (g/mol) 216.32
Synonym 11-Hydroxydodecanoic Acid
IUPAC navn 11-hydroxydodecanoic acid
SMIL CC(O)CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 11-Hydroxylauric Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24O3/c1-11(13)9-7-5-3-2-4-6-8-10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
Formel vægt 216.1725
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.