Få mere at vide
11-hydroxy-N-methyl dihydroloratadin, TRC
Artikelnummer. 30012561
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30012561 100 mg -
30007762 500 mg -
17933545 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH941375100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38089-93-9
Molekylær formel C20 H23 Cl N2 O
Molekylvægt (g/mol) 342.86
Synonym (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC navn 8-chloro-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ol
SMIL CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formel vægt 342.1499
Procent renhed >95%