missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
11-Hydroxy Dihydro Loratadine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 133284-74-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22 H25 Cl N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate, Loratadine Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25ClN2O3/c1-2-28-21(26)25-12-9-17(10-13-25)22(27)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-24-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17,27H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24 |
| IUPAC navn | ethyl 4-(8-chloro-11-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.9 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?