Få mere at vide
11-Heneicosanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Heneicosanone |
| CAS | 19781-72-7 |
| Molekylær formel | C21H42O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.56 |
| Formel vægt | 310.3236 |