Få mere at vide
11-Heneicosanol, 97%
Artikelnummer. 11341847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341847 1 g 1g
11351847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05187.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3381-26-8 | C21H44O | 312.582 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3381-26-8
Molekylær formel C21H44O
Molekylvægt (g/mol) 312.582
MDL nummer MFCD00026547
InChI nøgle BCNCKKYOXRHQGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-heneicosanol, 11-henicosanol, 11-henicosanol #, acmc-20aozg
PubChem CID 76913
IUPAC navn henicosan-11-ol
SMIL CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Heneicosanol
Smeltepunkt 71°C to 73°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 1765841
Formel vægt 312.58
Procent renhed 97%