Learn More
11-fluor desloratadin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 11-Fluoro Desloratadine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2 |
| Formel vægt | 330.1299 |
| Procent renhed | >95% |