Få mere at vide
11-Ethoxycarbonyldodecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Ethoxycarbonyldodecanoic Acid |
| CAS | 66003-63-2 |
| Molekylær formel | C14 H26 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-18-14(17)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(15)16/h2-12H2,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 12-ethoxy-12-oxododecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.35 |
| Formel vægt | 258.1831 |