missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11-Deoxyprednisone Acetate, TRC

Artikelnummer. 30354284
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354284 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD24986350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11-Deoxyprednisone Acetate
CAS 1249-67-8
Molekylær formel C23 H30 O5
Mængde 50 mg
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11-Deoxyprednisone acetate, 21-Acetoxy-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, NSC 18314
InChI formel InChI=1S/C23H30O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h6,9,12,17-19,27H,4-5,7-8,10-11,13H2,1-3H3/t17-,18+,19+,21+,22+,23+/m1/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 386.48
Formel vægt 386.2093
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.