Få mere at vide
11-Deoxyprednisone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Deoxyprednisone Acetate |
| CAS | 1249-67-8 |
| Molekylær formel | C23 H30 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11-Deoxyprednisone acetate, 21-Acetoxy-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, NSC 18314 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h6,9,12,17-19,27H,4-5,7-8,10-11,13H2,1-3H3/t17-,18+,19+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.48 |
| Formel vægt | 386.2093 |