Få mere at vide
11-Deoxycorticosteronacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15589513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15589513 5 g 5g
15579513 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15589513 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460470050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2082.12 DKK
    1872.65 DKK / 5g
    Spare 209.47 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-47-3
Molekylær formel C23H32O4
Molekylvægt (g/mol) 372.51
MDL nummer MFCD00003660
InChI nøgle VPGRYOFKCNULNK-ZIUYWEQENA-N
Synonym deoxycorticosterone acetate, desoxycorticosterone acetate, doca, desoxycortone acetate, percotol, cortexone acetate, decosteron, decosterone, sincortex, syncortyl
PubChem CID 5952
ChEBI CHEBI:34671
SMIL [H][C@@]12CC[C@H](C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC2=CC(=O)CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Deoxycorticosterone acetate
Smeltepunkt 154.0°C to 160.0°C
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-[(1S,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-9a,lla-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5 H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetat
Formel vægt 372.5
Procent renhed 97%