Få mere at vide
11-Deoxy Corticosterone Pivalate, TRC
Artikelnummer. 30359644
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359644 10 mg
30359360 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30359644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23258010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 808-48-0
Molekylær formel C26 H38 O4
Molekylvægt (g/mol) 414.58
Synonym 21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 11-Deoxycorticosterone pivalate, Deoxycorticosterone pivalate, 11-Deoxycorticosterone Pivalic acid ester with, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione pivalate, Cortexone M, DOCP, DTMA, Deoxycorticosterone pivalate, Deoxycorticosterone trimethylacetate, Deoxycortone pivalate, Deoxycortone trimethylacetate, Desoxycorticosterone pivalate, Desoxycorticosterone trimethylacetate, Desoxycortisone pivalate, Desoxycortone pivalate, NSC 95278, Neodin-Depositum, Percorten M, Percorten Pivalate
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2-dimethylpropanoate
SMIL CC(C)(C)C(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Kemisk navn eller materiale Desoxycorticosterone Pivalate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H38O4/c1-24(2,3)23(29)30-15-22(28)21-9-8-19-18-7-6-16-14-17(27)10-12-25(16,4)20(18)11-13-26(19,21)5/h14,18-21H,6-13,15H2,1-5H3/t18-,19-,20-,21+,25-,26-/m0/s1
Formel vægt 414.277
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.