Få mere at vide
11-Deoxy Corticosterone Pivalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desoxycorticosterone Pivalate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O4/c1-24(2,3)23(29)30-15-22(28)21-9-8-19-18-7-6-16-14-17(27)10-12-25(16,4)20(18)11-13-26(19,21)5/h14,18-21H,6-13,15H2,1-5H3/t18-,19-,20-,21+,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vægt | 414.277 |