missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
11-Deoxy Corticosterone-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deoxy Corticosterone-d8 |
| CAS | 55487-63-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H22 D8 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione-2,2,4,6,6,17,21,21-d8, 21-hydroxy- (9CI), 2,2,4,6,6,17,21,21-d8-11-Deoxycorticosterone, Desoxycortone-d8, 11-Deoxy corticosterone-d8, 11-Deoxycorticosterone-d8, 21-Hydroxyprogesterone-d8, 21-Hydroxyprogesterone-2,2,4,6,6,17,21,21-D8, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione-2,2,4,6,6,17,21,21-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1/i3D2,7D2,11D,12D2,18D |
| SMIL | [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4([2H])C(=O)C([2H])([2H])O)[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-2,2,4,6,6,17-hexadeuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.51 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?