Få mere at vide
11-Deoxy-18-hydroxycorticosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Deoxy-18-hydroxycorticosterone |
| CAS | 379-68-0 |
| Molekylær formel | C21H30O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 18,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 18-Hydroxy-11-deoxycorticosterone, 18-Hydroxydeoxycorticosterone |
| InChI formel | InChI=1S/2C21H30O4/c1-19-8-6-14(23)10-13(19)2-3-15-16(19)7-9-20-12-25-21(24,11-22)18(20)5-4-17(15)20;1-20-8-6-14(24)10-13(20)2-3-15-16(20)7-9-21(12-23)17(15)4-5-18(21)19(25)11-22/h10,15-18,22,24H,2-9,11-12H2,1H3;10,15-18,22-23H,2-9,11-12H2,1H3/t15-,16+,17+,18+,19?,20-,21?;15-,16+,17+,18-,20?,21-/m11/s1 |
| SMIL | O=C(CO)[C@]1([H])[C@@]2(CO)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CCC4=CC(CC[C@@]43C)=O-O=C5CC[C@@]6(C)C(CC[C@]7([H])[C@]6([H])CC[C@@]8(CO9)[C@@]7([H])CC[C@]8([H])C9(O)CO)=C5 |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13R,14S,17S)-17-(2-hydroxyacetyl)-13-(hydroxymethyl)-10-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one and (3aS,5aS,5bR,11aR,11bS,13aR)-3-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-11a-methyl-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,10,11,11a,11b,12,13-tetradecahydro-1H,9H-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,7a-c]furan-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.46 |
| Formel vægt | 346.21 |