Få mere at vide
11-Dehydrodexamethasone, Mikromol™
Artikelnummer. 30051084
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051084 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051084 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0213.170025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
11-Dehydrodexamethasone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Dehydrodexamethasone
CAS 2964-81-0
Analyt- eller komponentnavne 11-Dehydrodexamethasone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 F O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 9-fluoro-17,21-dihydroxy-16-methyl-, (16α)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 9-fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (16α)-9-Fluoro-17,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 11-Dehydrodexamethasone, 9-Fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
InChI formel InChI=1S/C22H27FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-16,24,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
IUPAC navn (8S,9R,10S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
Molekylvægt (g/mol) 390.4452
Mængde 25 mg
Formel vægt 390.1843 g/mol