missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
11-Dehydro-6Beta,17-dihydroxy-corticosterone 21-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Dehydro-6beta,17-dihydroxy-corticosterone 21-Acetate |
| CAS | 13096-52-1 |
| Molekylær formel | C23H30O7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6beta,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,11,20-trione 21-Acetate, NSC 15477, 2-((6R,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-6,17-Dihydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O7/c1-12(24)30-11-19(28)23(29)7-5-15-14-9-17(26)16-8-13(25)4-6-21(16,2)20(14)18(27)10-22(15,23)3/h8,14-15,17,20,26,29H,4-7,9-11H2,1-3H3/t14-,15-,17+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(6R,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-6,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.48 |
| Formel vægt | 418.1992 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?