Få mere at vide
11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-(((methylsulfonyl)oxy)methyl)-6H-dipyrido(3,2-b:2',3'-e)(1,4)diazepin-6-one |
| CAS | 1046462-02-5 |
| Molekylær formel | C16H16N4O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (11-Cyclopropyl-6-oxo-6,11-dihydro-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-4-yl)methyl methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O4S/c1-25(22,23)24-9-10-6-8-18-15-13(10)19-16(21)12-3-2-7-17-14(12)20(15)11-4-5-11/h2-3,6-8,11H,4-5,9H2,1H3,(H,19,21) |
| SMIL | O=S(OCC1=C2C(N(C3CC3)C(N=CC=C4)=C4C(N2)=O)=NC=C1)(C)=O |
| IUPAC navn | (11-cyclopropyl-6-oxo-6,11-dihydro-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-4-yl)methyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.39 |
| Formel vægt | 360.09 |