Få mere at vide
11-cis-Retinol, >85%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-cis-Retinol |
| CAS | 22737-96-8 |
| Molekylær formel | C20 H30 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Retinol','11-cis-, 11-cis-Retinol, 11-cis-Vitamin A alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6-,12-11+,16-8+,17-13+ |
| SMIL | C\C(=C/CO)\C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC navn | (2E,4Z,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.45 |
| Formel vægt | 286.2297 |