Få mere at vide
11-cis-Retinal (>65%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-cis Retinal |
| CAS | 564-87-4 |
| Molekylær formel | C20 H28 O |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Retinal','11-cis-, 11-cis-Retinal, (11Z)-Retinal, 11-cis-Retinaldehyde, 11-cis-Vitamin A aldehyde, Neoretinene b |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6-,12-11+,16-8+,17-13+ |
| SMIL | C\C(=C/C=O)\C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC navn | (2E,4Z,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenal |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.44 |
| Formel vægt | 284.214 |