missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11-cis,13-cis-Retinoic Acid >90%, TRC

Artikelnummer. 30416714
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416714 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR24503010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11-cis,13-cis-Retinoic acid
CAS 3555-80-4
Molekylær formel C20 H28 O2
Mængde 10 mg
Synonym Retinoic acid','(11-cis,13-cis)-, Retinoic acid','cis-11,cis-13- (8CI), (11-cis,13-cis)-Retinoic acid, 11-cis,13-cis-Retinoic acid
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6-,12-11+,15-8+,16-14-
SMIL C\C(=C\C(=O)O)\C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC navn (2Z,4Z,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Molekylvægt (g/mol) 300.44
Formel vægt 300.2089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.