Få mere at vide
11-Klor-1-undecen, 97%
Beskrivelse
11-Chloro-1-undecen anvendes i copolymerisationer af propylen, fremstilling af umættede fedtsyrer, terpolymerisationer med ethylen og propylen katalyseret af 2/mao.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af propylen, fremstilling af umættede fedtsyrer, terpolymerisationer med ethylen og propylen katalyseret af 2/mao.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Chloro-1-undecene |
| Tæthed | 0.995 |
| Kogepunkt | 108 °C til 109 °C (6 mmHg) |
| Flammepunkt | 104 °C (219 °F) |
| Lineær formel | Cl(CH2)9CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.451 |
| Mængde | 5 mL |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 188.74 |
| Procent renhed | 97% |