Få mere at vide
11-chlor-1-undecen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400278
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400278 25 mL 25ml
15490268 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53449.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 872-17-3 | C11H21Cl | 188.74 g/mol
11-Chloro-1-undecen anvendes i copolymerisationer af propylen, fremstilling af umættede fedtsyrer, terpolymerisationer med ethylen og propylen katalyseret af 2/mao.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 11-Chloro-1-undecene anvendes i copolymerisationer
af propylen, fremstilling af umættede fedtsyrer, terpolymerisationer med ethylen og propylen katalyseret af 2/mao.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-17-3
Molekylær formel C11H21Cl
Molekylvægt (g/mol) 188.74
MDL nummer MFCD00671354
InChI nøgle PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-chloro-1-undecene, 1-undecene, 11-chloro, 10-undecenyl chloride, undecylenyl chloride, acmc-1bjnc, undec-10-enyl chloride, 11-chloro-1-undecene #
PubChem CID 543805
IUPAC navn 11-chlorundec-1-en
SMIL ClCCCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Chloro-1-undecene
Tæthed 0.995
Kogepunkt 108°C to 109°C (6 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Lineær formel Cl(CH2)9CH=CH2
Brydningsindeks 1.451
Mængde 25 mL
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 188.74
Procent renhed 97%