Få mere at vide
11-chlor-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethylenindatricarbocyanin-iodid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495135
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495135 1 g 1g
15405145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495135 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32150.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207399-07-3 | C36H44ClIN2 | 667.116 g/mol
11-chlor-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethylenindatricarbocyanin-iodid anvendes som laser- og IR-farvestof. Den bruges også som litografisk computer til pladelaserapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
11-Chloro-1,1′ -di-n-propyl-3,3,3′ ,3′ -tetramethyl-10,12-trimethylenindatricarbocyanin-iodid anvendes som laser- og IR-farvestof. Den bruges også som litografisk computer til pladelaserapplikationer.
Opløselighed Det er opløseligt
i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207399-07-3
Molekylær formel C36H44ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 667.116
MDL nummer MFCD00191907
InChI nøgle IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-2-2-chloro-3-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2h-indol-2-ylidene ethylidene-1-cyclohexen-1-yl ethenyl-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide
PubChem CID 118987185
IUPAC navn 2-[(2E)-2-[2-chlor-3-[(E)-2-(3,3-dimethyl-1-propylindol-1-ium-2-yl)ethenyl]cyclohex-2-en-1-yliden]ethyliden]-3,3-dimethyl-1-propylindol;iodid
SMIL CCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=C3CCCC(=C3Cl)C=CC4=[N+](C5=CC=CC=C5C4(C)C)CCC)(C)C.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Smeltepunkt 232°C to 234°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation It is soluble in methanol.
Formel vægt 667.12
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide