Få mere at vide
11-bromoundecansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Bromoundecanoic Acid |
| CAS | 2834-05-1 |
| Molekylær formel | C11H21BrO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 11-bromoundecansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.19 |
| Formel vægt | 264.0725 |