Få mere at vide
11-bromoundecansyre, TRC
Artikelnummer. 30344502
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30344502 5 g
1 options
Artikelnummer. 30344502 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6888805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Bromoundecanoic Acid
CAS 2834-05-1
Molekylær formel C11H21BrO2
Mængde 5 g
Synonym NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
SMIL OC(=O)CCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 11-bromoundecansyre
Molekylvægt (g/mol) 265.19
Formel vægt 264.0725