Få mere at vide
11-Bromoundecansyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10240163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10240163 25 g Glasflaske 25g
10747333 100 g Glasflaske 100g
10257273 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10240163 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423160250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2834-05-1 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2834-05-1
Molekylær formel C11H21BrO2
Molekylvægt (g/mol) 265.19
MDL nummer MFCD00002732
InChI nøgle IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid, 11-bromo, 11-bromodecanoic acid, 11-bromo-undecanoic acid, 11-bromoundecanoic acid,tech, 11-bromoundecanoicacid, 11bromoundecanoic acid, 11-bromohendecanoic acid, 11-bromo undecanoic acid, ksc489q1h, 11-bromoundecanoic acid
PubChem CID 17812
IUPAC navn 11-bromoundecansyre
SMIL C(CCCCCBr)CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Bromoundecanoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 173°C to 174°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)10CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 02, II, 315
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols and hydrocarbons
Formel vægt 265.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 11-Bromoundecanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.